1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7859-5G OR7859-10G
APOSOR7859-5GEA 219 EUR
APOSOR7859-5G APOSOR7859-10G
1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
1H-Indene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. de fusión: 161…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086207
Núm. CAS: 14209-41-7