2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7907-1G OR7907-5G OR7907-10G
APOSOR7907-1GEA 348 EUR
APOSOR7907-1G APOSOR7907-5G APOSOR7907-10G
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₆Cl₂N₂
Pto. de fusión: 215…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426061
Núm. CAS: 27956-40-7