Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8002-1G OR8002-500MG
APOSOR8002-1GEA 105 EUR
APOSOR8002-1G APOSOR8002-500MG
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₁Cl₂NO₂S
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276616
Núm. CAS: 227958-96-5