2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8003-10G OR8003-1G OR8003-5G
APOSOR8003-10GEA 519 EUR
APOSOR8003-10G APOSOR8003-1G APOSOR8003-5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene
Formula: C₁₆H₁₉NOS
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179917
Núm. CAS: 306935-12-6