2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-phenylfuran-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-phenylfuran
OR8012-1G
OR8012-250MG
OR8012-5G
APOSOR8012-1GEA
66.9
EUR
APOSOR8012-1G
APOSOR8012-250MG
APOSOR8012-5G
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile 95%
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
Formula:
C₁₁H₈N₂O MW: 184,194 g/mol Pto. de fusión: 196…197 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00463472 Núm. CAS: 14742-32-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)