2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[c]isoxazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2,1-benzisoxazole
OR8019-1G OR8019-5G OR8019-100MG
APOSOR8019-1GEA 246 EUR
APOSOR8019-1G APOSOR8019-5G APOSOR8019-100MG
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid 96%
2,1-Benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163.13 g/mol
Pto. de fusión: 229…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180526
Núm. CAS: 642-91-1