3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Bromothien-3-yl)methylamine hydrochloride
OR8040-1G OR8040-250MG
APOSOR8040-1GEA 309 EUR
APOSOR8040-1G APOSOR8040-250MG
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene hydrochloride
Formula: C₅H₆BrNS·ClH
Pto. Ebullición: 70 °C (0,01 mm Hg)
Pto. de fusión: 199…202 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04971979
Núm. CAS: 886460-60-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III