4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8057-10G OR8057-1G
APOSOR8057-10GEA 855 EUR
APOSOR8057-10G APOSOR8057-1G
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine 97%
4-Chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₁₃H₉ClN₂S
MW: 260,742 g/mol
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179828
Núm. CAS: 306934-78-1