5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Chloro-4-(chlorocarbonyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 5-Chloro-4-(chloroformyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR8058-1G OR8058-250MG
APOSOR8058-1GEA 0 EUR
APOSOR8058-1G APOSOR8058-250MG
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,004 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179947
Núm. CAS: 110763-09-2
UN: 3261
ADR: 8,III