2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8065-1G OR8065-500MG
APOSOR8065-1GEA 458 EUR
APOSOR8065-1G APOSOR8065-500MG
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride 95%
2-(5-Chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl)thiophene-5-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂N₂O₂S₃
MW: 301,193 g/mol
Pto. de fusión: 71…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180888
Núm. CAS: 306937-21-3
UN: 3261
ADR: 8,III