4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-(5-chlorothien-2-yl)-1,3-thiazole, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-5-chlorothiophene
OR8067-1G OR8067-250MG
APOSOR8067-1GEA 92.8 EUR
APOSOR8067-1G APOSOR8067-250MG
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine 97%
4-(5-Chlorothien-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₇H₅ClN₂S₂
MW: 216,711 g/mol
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01312979
Núm. CAS: 123971-45-9