3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Cyanoethyl)-2-formyl-1H-pyrrole, 1-(2-Cyanoethyl)-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
OR8068-10G OR8068-1G
APOSOR8068-10GEA 343 EUR
APOSOR8068-10G APOSOR8068-1G
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile 97%
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Pto. Ebullición: 130…132 °C (1,0 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180764
Núm. CAS: 43036-05-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III