2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8076-10G OR8076-1G OR8076-5G
APOSOR8076-10GEA 184 EUR
APOSOR8076-10G APOSOR8076-1G APOSOR8076-5G
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
2,5-Diethoxy-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₃
Pto. de fusión: 93…96 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02052680
Núm. CAS: 51963-82-7
EINECS: 257-562-7