Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8094-1G OR8094-5G
APOSOR8094-1GEA 24.8 EUR
APOSOR8094-1G APOSOR8094-5G
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate 95%
Ethyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020209
Núm. CAS: 23795-02-0