Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8095-1G OR8095-5G OR8095-10G
APOSOR8095-1GEA 116 EUR
APOSOR8095-1G APOSOR8095-5G APOSOR8095-10G
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate 97%
Ethyl [(4-iodophenyl)amino]acetate
Formula: C₁₀H₁₂INO₂
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00176764
Núm. CAS: 14108-76-0