4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8110-1G OR8110-5G
APOSOR8110-1GEA 112 EUR
APOSOR8110-1G APOSOR8110-5G
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-[4-(2-Methoxyphenyl)piperidino]-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₁₉H₂₀N₂O₄
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01314135
Núm. CAS: 301334-92-9