4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-4-yl)anisole
OR8111-1G OR8111-250MG OR8111-100MG
APOSOR8111-1GEA 140 EUR
APOSOR8111-1G APOSOR8111-250MG APOSOR8111-100MG
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, tech
4-(4-Methoxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Formula: C₁₄H₁₅NOS
MW: 245,34 g/mol
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00177096
Núm. CAS: 213462-19-2
UN: 3259
ADR: 8,III