2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8131-1G OR8131-250MG
APOSOR8131-1GEA 264 EUR
APOSOR8131-1G APOSOR8131-250MG
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95+%
2-Methyl-5-[(morpholin-4-yl)sulphonyl]-3-furoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₆S
Pto. de fusión: 184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180756
Núm. CAS: 306936-37-8
UN: 3261
ADR: 8,III