Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8135-1G OR8135-5G
APOSOR8135-1GEA 82.8 EUR
APOSOR8135-1G APOSOR8135-5G
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₃NO₂·ClH
Pto. de fusión: 170…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180877
Núm. CAS: 78348-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III