2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Amino-2-oxoethyl)-4-methyl-1,3-thiazole
OR8136-1G OR8136-250MG OR8136-5G
APOSOR8136-1GEA 313 EUR
APOSOR8136-1G APOSOR8136-250MG APOSOR8136-5G
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide 95%
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Formula: C₆H₈N₂OS
MW: 156,206 g/mol
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180665
Núm. CAS: 173739-73-6