(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-[(Chlorocarbonyl)methyl]naphthalene, 2-(Naphthalen-2-yl)acetyl chloride, 2-(Naphth-2-yl)ethanoyl chloride
OR8139-10G OR8139-1G OR8139-250MG
APOSOR8139-10GEA 377 EUR
APOSOR8139-10G APOSOR8139-1G APOSOR8139-250MG
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Formula: C₁₂H₉ClO
MW: 204,652 g/mol
Pto. de fusión: 60…61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02180524
Núm. CAS: 37859-25-9
UN: 3261
ADR: 8,III