Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8162-100MG OR8162-500MG
APOSOR8162-100MGEA 321 EUR
APOSOR8162-100MG APOSOR8162-500MG
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside 98%
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₅H₂₁NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057920
Núm. CAS: 3554-93-6