1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Biphenyl-4-yl-piperazine, 4-(Piperazin-1-yl)biphenyl
OR8173-1G OR8173-5G
APOSOR8173-1GEA 203 EUR
APOSOR8173-1G APOSOR8173-5G
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
1-(Biphenyl-4-yl)piperazine
Formula: C₁₆H₁₈N₂
MW: 238,328 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093529
Núm. CAS: 180698-19-5