4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(5-Bromopent-1-yl)-4-methoxybenzene, 1-Bromo-5-(4-methoxyphenyl)pentane
OR8175-25G
OR8175-5G
APOSOR8175-25GEA
716
EUR
APOSOR8175-25G
APOSOR8175-5G
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
4-(5-Bromopent-1-yl)anisole
Formula:
C₁₂H₁₇BrO MW: 257,167 g/mol Pto. Ebullición: 123…125 °C (0,15 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075176 Núm. CAS: 14469-84-2 |