1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8175T-1G OR8175T-250MG OR8175T-5G
APOSOR8175T-1GEA 0 EUR
APOSOR8175T-1G APOSOR8175T-250MG APOSOR8175T-5G
1H-Imidazole-1-carbonitrile 94%
1H-Imidazole-1-carbonitrile
Formula: C₄H₃N₃
Pto. Ebullición: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00269955
Núm. CAS: 36289-36-8