1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8184-1G OR8184-5G
APOSOR8184-1GEA 62.5 EUR
APOSOR8184-1G APOSOR8184-5G
1-Bromo-8-phenyloctane 95+%
1-Bromo-8-phenyloctane
Formula: C₁₄H₂₁Br
Pto. Ebullición: 84…86 °C (0,15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075178
Núm. CAS: 54646-75-2