4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pyrimidine-4,5,6-triamine sulphate
OR8231-1G
OR8231-5G
APOSOR8231-1GEA
114
EUR
APOSOR8231-1G
APOSOR8231-5G
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate 95%
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate
Formula:
C₄H₇N₅·H₂SO₄ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012789 Núm. CAS: 49721-45-1 EINECS: 256-446-3 |