7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8291-1G OR8291-5G
APOSOR8291-1GEA 108 EUR
APOSOR8291-1G APOSOR8291-5G
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
7-(Benzyloxy)quinolin-4-ol
Formula: C₁₆H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659963
Núm. CAS: 749922-34-7