Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8306-1G OR8306-5G OR8306-10G
APOSOR8306-1GEA 102 EUR
APOSOR8306-1G APOSOR8306-5G APOSOR8306-10G
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Ethyl benzofurazan-5-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₃
MW: 192,171 g/mol
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276586
Núm. CAS: 36389-07-8