1-(But-2-yl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8400-1G OR8400-5G OR8400-250MG
APOSOR8400-1GEA 37.7 EUR
APOSOR8400-1G APOSOR8400-5G APOSOR8400-250MG
1-(But-2-yl)piperazine 98%
1-(But-2-yl)piperazine
Formula: C₈H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 80 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093552
Núm. CAS: 34581-21-0