4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminothiane, Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine
OR8412-1G OR8412-5G OR8412-250MG
APOSOR8412-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8412-1G APOSOR8412-5G APOSOR8412-250MG
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 95%
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran
Formula: C₅H₁₁NS
MW: 117,213 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371524
Núm. CAS: 21926-00-1