5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8472-1G OR8472-5G
APOSOR8472-1GEA 290 EUR
APOSOR8472-1G APOSOR8472-5G
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
5,6-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Formula: C₁₁H₁₁N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269287
Núm. CAS: 204394-52-5