4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(tert-Butyl)-4-isocyanatobenzene
OR8491-1G OR8491-25G OR8491-5G
APOSOR8491-1GEA 58.2 EUR
APOSOR8491-1G APOSOR8491-25G APOSOR8491-5G
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate 97%
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Pto. Ebullición: 236…237 °C
Densidad: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98,9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040718
Núm. CAS: 1943-67-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III