4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8527-1G
OR8527-250MG
OR8527-5G
APOSOR8527-1GEA
0
EUR
APOSOR8527-1G
APOSOR8527-250MG
APOSOR8527-5G
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-Bromo-2-methyl-1,3-thiazole
Formula:
C₄H₄BrNS Pto. Ebullición: 88…99 °C (16 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD06409945 Núm. CAS: 298694-30-1 |