2,4,6-Trimethylanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8534-1G OR8534-25G OR8534-5G
APOSOR8534-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8534-1G APOSOR8534-25G APOSOR8534-5G
2,4,6-Trimethylanisole
2,4,6-Trimethylanisole
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 36…44 °C (0,5 mm Hg)
Densidad: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092887
Núm. CAS: 4028-66-4