4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzene, 4-(3-Bromophenyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine, tert-Butyl 4-(3-bromophenyl)piperazine-1-carboxylate
OR8540-1G OR8540-5G
APOSOR8540-1GEA 89.9 EUR
APOSOR8540-1G APOSOR8540-5G
4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
4-(3-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formula: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781211
Núm. CAS: 327030-39-7