5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8544-25G OR8544-5G
APOSOR8544-25GEA 358 EUR
APOSOR8544-25G APOSOR8544-5G
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
5-Bromo-2-(piperazin-1-yl)pyridine
Formula: C₉H₁₂BrN₃
MW: 242,116 g/mol
Pto. de fusión: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115056
Núm. CAS: 73406-97-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III