2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8553-1G OR8553-5G
APOSOR8553-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8553-1G APOSOR8553-5G
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
2-(4-Bromothien-2-yl)-1,3-dioxolane
Formula: C₇H₇BrO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04117938
Núm. CAS: 58267-85-9