4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8555-1G OR8555-250MG
APOSOR8555-1GEA 48 EUR
APOSOR8555-1G APOSOR8555-250MG
4-Bromothiophene-3-boronic acid 97%
4-Bromothiophene-3-boronic acid
Formula: C₄H₄BBrO₂S
Pto. de fusión: 196…198 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06801663
Núm. CAS: 101084-76-8