3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-5-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, Methyl 3-amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Methyl 3-Amino-5-boronobenzoate, pinacol ester
OR8576-1G OR8576-250MG
APOSOR8576-1GEA 201 EUR
APOSOR8576-1G APOSOR8576-250MG
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₀BNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258776
Núm. CAS: 850689-27-9