6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR8600T-1G OR8600T-250MG
APOSOR8600T-1GEA 938 EUR
APOSOR8600T-1G APOSOR8600T-250MG
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
6-(Benzyloxy)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₅NO₄
Pto. de fusión: 230…232 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00055977
Núm. CAS: 2495-92-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR