2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-pyrrole, 2-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrole
OR8606-1G OR8606-5G
APOSOR8606-1GEA 129 EUR
APOSOR8606-1G APOSOR8606-5G
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Pto. de fusión: 102…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07364061
Núm. CAS: 290306-56-8