1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8621-1G OR8621-250MG OR8621-5G
APOSOR8621-1GEA 33.5 EUR
APOSOR8621-1G APOSOR8621-250MG APOSOR8621-5G
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₉Br
Pto. Ebullición: 231 °C
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1,474 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00101828
Núm. CAS: 1124-14-7