2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8672-100MG OR8672-1G OR8672-5G
APOSOR8672-100MGEA 79.9 EUR
APOSOR8672-100MG APOSOR8672-1G APOSOR8672-5G
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₉NOS
Pto. de fusión: 72…75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08690246
Núm. CAS: 857284-11-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III