4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(4-Formylphenyl)-4-methylhomopiperazine, 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzaldehyde
OR8679-1G OR8679-5G
APOSOR8679-1GEA 720 EUR
APOSOR8679-1G APOSOR8679-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₈N₂O
MW: 218,295 g/mol
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690314
Núm. CAS: 166438-86-4
UN: 3259
ADR: 8,III