[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-[6-(Aminomethyl)pyridin-2-yl]piperidine, 2-(Aminomethyl)-6-(piperidin-1-yl)pyridine
OR8680-1G OR8680-250MG OR8680-50MG
APOSOR8680-1GEA 546 EUR
APOSOR8680-1G APOSOR8680-250MG APOSOR8680-50MG
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine 97%
[6-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-yl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191.273 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C (0.1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690243
Núm. CAS: 868755-51-5
UN: 2735
ADR: 8 III