6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methylamine
OR8681-100MG
OR8681-250MG
OR8681-1G
APOSOR8681-100MGEA
92.8
EUR
APOSOR8681-100MG
APOSOR8681-250MG
APOSOR8681-1G
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formula:
C₁₀H₁₂N₂ Pto. de fusión: 46…48 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08690253 Núm. CAS: 864264-03-9 UN: 3259 ADR: 8,III |