4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(1-Methyl-1H-indol-4-yl)methylamine
OR8682-1G OR8682-250MG
APOSOR8682-1GEA 348 EUR
APOSOR8682-1G APOSOR8682-250MG
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formula: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,216 g/mol
Pto. de fusión: 43…47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08690264
Núm. CAS: 864264-02-8
UN: 3259
ADR: 8,III