4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzylamine
OR8689-1G OR8689-250MG
APOSOR8689-1GEA 323 EUR
APOSOR8689-1G APOSOR8689-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Formula: C₁₃H₂₁N₃
MW: 219,326 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690316
Núm. CAS: 448934-01-8