4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8698-1G OR8698-250MG
APOSOR8698-1GEA 219 EUR
APOSOR8698-1G APOSOR8698-250MG
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₂
Pto. de fusión: 167…170,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690322
Núm. CAS: 124035-23-0